1-(Bromomethyl)-2,3-dimethylbenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3-Dimethylbenzyl bromide
OR6439-1G
APOSOR6439-1GEA
21.9
EUR
APOSOR6439-1G
1-(Bromomethyl)-2,3-dimethylbenzene 95%
1-(Bromomethyl)-2,3-dimethylbenzene
Formel:
C₉H₁₁Br Molecular Weight: 199,0876 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03844741 CAS-Nummer: 81093-21-2 UN: 3261 ADR: 8,III |