2,5-Diaminopyridin Dihydrochlorid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6458-25G
APOSOR6458-25GEA
166
EUR
APOSOR6458-25G
2,5-Diaminopyridin Dihydrochlorid 96%
2,5-Diaminopyridin Dihydrochlorid
Formel:
C₅H₉Cl₂N₃ Molecular Weight: 182,05 g/mol Schmelzpunkt: 264 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040818 CAS-Nummer: 26878-35-3 |