3,4-Diaminopyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,4-DAP, 3,4-Pyridindiamin, Pyridin-3,4-diyldiamin
OR6459-100G
APOSOR6459-100GEA 296 EUR
APOSOR6459-100G
3,4-Diaminopyridin
3,4-Diaminopyridin
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Schmelzpunkt: 216…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006401
CAS-Nummer: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II