2,2-Dibromopropanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR64743-500MG
APOSOR64743-500MGEA
292
EUR
APOSOR64743-500MG
2,2-Dibromopropanoic acid
2,2-Dibromopropanoic acid
Formel:
C₃H₄Br₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22053378 CAS-Nummer: 594-48-9 |