3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR6479-5G
APOSOR6479-5GEA
219
EUR
APOSOR6479-5G
3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formel:
C₉H₉IO₂ Molecular Weight: 276.071 g/mol Schmelzpunkt: 86…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040789 CAS-Nummer: 96606-95-0 |