(4-Bromphenoxy)trimethylsilan 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR6481-5G
APOSOR6481-5GEA 23.2 EUR
APOSOR6481-5G
(4-Bromphenoxy)trimethylsilan 98%
(4-Bromophenoxy)trimethylsilane
Formel: C₉H₁₃BrOSi
Siedepunkt: 105…107 °C/12mmHg
Dichte: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040713
CAS-Nummer: 17878-44-3
EINECS: 241-831-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR