16-Brompalmitinsäure 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR6482-5G
APOSOR6482-5GEA 243 EUR
APOSOR6482-5G
16-Brompalmitinsäure 95%
16-Brompalmitinsäure

Radiopharmaceutical precursor.

Formel: BrH₂C(CH₂)₁₄COOH
Siedepunkt: 214…217 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 69…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040779
CAS-Nummer: 2536-35-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR