1,2-Dichlor-4-iodbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dichloroiodobenzene
OR6486-100G OR6486-250G OR6486-25G OR6486-500G
APOSOR6486-100GEA 49.3 EUR
APOSOR6486-100G APOSOR6486-250G APOSOR6486-25G APOSOR6486-500G
1,2-Dichlor-4-iodbenzol 99%
1,2-Dichlor-4-iodbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂I
Siedepunkt: 116…118 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 27…29 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019014
CAS-Nummer: 20555-91-3
EINECS: 243-874-0