Aminoacetaldehyddiethylacetal
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6496-5G
APOSOR6496-5GEA 21.9 EUR
APOSOR6496-5G
Aminoacetaldehyddiethylacetal
Aminoacetaldehyddiethylacetal
Formel: C₆H₁₅NO₂
Siedepunkt: 161…163 °C
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 0,916 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008136
CAS-Nummer: 645-36-3
EINECS: 211-439-4
UN: 1989
ADR: 3,III