Phthalimidoacetaldehyddiethylacetal 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2,2-Diethoxyethyl)isoindoline-1,3-dione, Phthalimidoacetaldehyd Diethylacetal
OR6499-25G
APOSOR6499-25GEA 63.8 EUR
APOSOR6499-25G
Phthalimidoacetaldehyddiethylacetal 98%
Phthalimidoacetaldehyddiethylacetal
Formel: C₁₄H₁₇NO₄
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005901
CAS-Nummer: 78902-09-7