9-Hydroxyfluoren 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 9-Fluorenol
OR6505-25G
APOSOR6505-25GEA 71.2 EUR
APOSOR6505-25G
9-Hydroxyfluoren 97%
9-Hydroxyfluoren
Formel: C₁₃H₁₀O
Molecular Weight: 182,22 g/mol
Schmelzpunkt: 155…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001135
CAS-Nummer: 1689-64-1