4-Chloromethyl-5-methyl-2-(furan-2-yl)oxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6506-1G
APOSOR6506-1GEA
379
EUR
APOSOR6506-1G
4-Chloromethyl-5-methyl-2-(furan-2-yl)oxazole 95%
4-Chloromethyl-5-methyl-2-(furan-2-yl)oxazole
Formel:
C₉H₈ClNO₂ Molecular Weight: 197,62 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056337 CAS-Nummer: 141399-54-4 |