N-Ethylethylendiamin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Aminoethyl(ethyl)amin, 1-Amino-2-(ethylamino)ethan

OR6517-100G OR6517-10G OR6517-25G OR6517-5G OR6517-500G
APOSOR6517-100GEA 60.9 EUR
APOSOR6517-100G APOSOR6517-10G APOSOR6517-25G APOSOR6517-5G APOSOR6517-500G
N-Ethylethylendiamin
N-Ethylethylendiamin
Formel: C₄H₁₂N₂
Siedepunkt: 128…130 °C
Dichte: 0,837 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008166
CAS-Nummer: 110-72-5
EINECS: 203-795-4
UN: 2734
ADR: 8+3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR