2-Aminoacetophenon Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6519-100G
OR6519-10G
OR6519-25G
APOSOR6519-100GEA
256
EUR
APOSOR6519-100G
APOSOR6519-10G
APOSOR6519-25G
2-Aminoacetophenon Hydrochlorid
2-Aminoacetophenon Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₀ClNO Schmelzpunkt: 190 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012873 CAS-Nummer: 5468-37-1 |