Benzimidazol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1H-Benzimidazol

OR6549-50G OR6549-100G OR6549-500G
APOSOR6549-50GEA 21.9 EUR
APOSOR6549-50G APOSOR6549-100G APOSOR6549-500G
Benzimidazol 97%
Benzimidazol
Formel: C₇H₆N₂
Siedepunkt: 360 °C
Schmelzpunkt: 169…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005585
CAS-Nummer: 51-17-2
EINECS: 200-081-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR