9-Fluorenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 9H-Fluoren-9-one

OR6560-25G
APOSOR6560-25GEA 14.7 EUR
APOSOR6560-25G
9-Fluorenon 98%
9-Fluorenon
Formel: C₁₃H₈O
Molecular Weight: 180.21 g/mol
Siedepunkt: 342 °C
Schmelzpunkt: 82…85 °C
Dichte: 0.9 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001141
CAS-Nummer: 486-25-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR