3-Bromthiophen 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Thienylbromid

OR6570-100G OR6570-25G OR6570-500G
APOSOR6570-100GEA 72.5 EUR
APOSOR6570-100G APOSOR6570-25G APOSOR6570-500G
3-Bromthiophen 97%
3-Bromthiophen
Formel: C₄H₃BrS
Molecular Weight: 163.04 g/mol
Siedepunkt: 92…93 °C/90mmHg
Schmelzpunkt: -10
Dichte: 1.722 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005464
CAS-Nummer: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 2929
ADR: 6.1+3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR