Benzo[b]thiophen 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR6572-5G OR6572-100G OR6572-25G
APOSOR6572-5GEA 0 EUR
APOSOR6572-5G APOSOR6572-100G APOSOR6572-25G
Benzo[b]thiophen 97%
Benzo[b]thiophen
Formel: C₈H₆S
Siedepunkt: 221…222 °C
Schmelzpunkt: 28…33 °C
Dichte: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005864
CAS-Nummer: 95-15-8
EINECS: 202-395-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR