trans-3-Chlorzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6577-100G OR6577-1KG OR6577-500G
APOSOR6577-100GEA 106 EUR
APOSOR6577-100G APOSOR6577-1KG APOSOR6577-500G
trans-3-Chlorzimtsäure 98%
trans-3-Chlorzimtsäure
Formel: C₉H₇ClO₂
Schmelzpunkt: 161…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004384
CAS-Nummer: 14473-90-6