4-Chlorzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chlorcinnamsäure, 3-(p-Chlorphenyl)propensäure, 3-(4-Chlorphenyl)propensäure
OR6578-25G
APOSOR6578-25GEA
21.9
EUR
APOSOR6578-25G
4-Chlorzimtsäure 98%
4-Chlorzimtsäure
Formel:
C₉H₇ClO₂ Molecular Weight: 182,61 g/mol Schmelzpunkt: 248…250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004396 CAS-Nummer: 1615-02-7 |