3-Pyridin-2-ylacrylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6591-500MG
APOSOR6591-500MGEA
14.7
EUR
APOSOR6591-500MG
3-Pyridin-2-ylacrylic acid 97%
3-Pyridin-2-ylacrylic acid
Formel:
C₈H₇NO₂ Schmelzpunkt: 201…203 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00179422 CAS-Nummer: 7340-22-9 |