Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR6605-100G OR6605-25G OR6605-5G
APOSOR6605-100GEA 65.4 EUR
APOSOR6605-100G APOSOR6605-25G APOSOR6605-5G
Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat 98%
Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat
Formel: C₈H₉ClN₂O₂S
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006085
CAS-Nummer: 5909-24-0
EINECS: 227-619-0