tert-Butyl-2,6-dichloroisonicotinate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6618-5G
APOSOR6618-5GEA
63.8
EUR
APOSOR6618-5G
tert-Butyl-2,6-dichloroisonicotinate 97%
tert-Butyl-2,6-dichloroisonicotinate
Formel:
C₁₀H₁₁Cl₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08445655 CAS-Nummer: 75308-46-2 |