4-Phenoxyanilin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Amino-4-phenoxybenzol

OR6677-5G
APOSOR6677-5GEA 21.9 EUR
APOSOR6677-5G
4-Phenoxyanilin
4-Phenoxyanilin
Formel: C₁₂H₁₁NO
Molecular Weight: 185,23 g/mol
Siedepunkt: 140 °C/2,2mmHg
Schmelzpunkt: 82…86 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007862
CAS-Nummer: 139-59-3
EINECS: 205-367-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR