1-Brom-2-(brommethyl)naphthalin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6694-100MG
APOSOR6694-100MGEA 23.2 EUR
APOSOR6694-100MG
1-Brom-2-(brommethyl)naphthalin
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Formel: C₁₁H₈Br₂
Molecular Weight: 299,99 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046369
CAS-Nummer: 37763-43-2
UN: 3261
ADR: 8,III