4,4'-Diiodbiphenyl 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR6696-100G OR6696-25G
APOSOR6696-100GEA 215 EUR
APOSOR6696-100G APOSOR6696-25G
4,4'-Diiodbiphenyl 98%
4,4'-Diiodbiphenyl
Formel: C₁₂H₈I₂
Schmelzpunkt: 201…204 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001057
CAS-Nummer: 3001-15-8
EINECS: 221-080-5
UN: 3152
ADR: 9,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR