1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6723-1G OR6723-250MG
APOSOR6723-1GEA 81.2 EUR
APOSOR6723-1G APOSOR6723-250MG
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95+%
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClO₄S
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04974524
CAS-Nummer: 115010-10-1
UN: 3261
ADR: 8,III