N-[4-(1H-Imidazol-1-yl)benzyl]-N-methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Methyl-4-(1-imidazolyl)benzylamine
OR6725-1G
APOSOR6725-1GEA
201
EUR
APOSOR6725-1G
N-[4-(1H-Imidazol-1-yl)benzyl]-N-methylamine 95%
N-[4-(1H-Imidazol-1-yl)benzyl]-N-methylamine
Formel:
C₁₁H₁₃N₃ Molecular Weight: 187,241 g/mol Schmelzpunkt: 67…69,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07772795 CAS-Nummer: 179873-45-1 |