trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6733-100G OR6733-500G OR6733-25G
APOSOR6733-100GEA 0 EUR
APOSOR6733-100G APOSOR6733-500G APOSOR6733-25G
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Formel: C₅H₉NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064320
CAS-Nummer: 51-35-4
EINECS: 200-091-9