trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: L(-)-trans-4-Hydroxyprolin, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyprolin, H-Hyp-OH, (2S)-(-)-trans-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-trans-4-Hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyazolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-trans-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure

OR6733-100G OR6733-500G OR6733-25G
APOSOR6733-100GEA 21.9 EUR
APOSOR6733-100G APOSOR6733-500G APOSOR6733-25G
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Formel: C₅H₉NO₃
Schmelzpunkt: 270…273 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064320
CAS-Nummer: 51-35-4
EINECS: 200-091-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR