Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carbaldehyde, 2-Formylthieno[2,3-b]pyridine
OR6738-100MG
APOSOR6738-100MGEA
0
EUR
APOSOR6738-100MG
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 97+%
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde
Formel:
C₈H₅NOS Molecular Weight: 163.196 g/mol Schmelzpunkt: 141.5…143 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07772791 CAS-Nummer: 53174-98-4 |