2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6739-250MG
APOSOR6739-250MGEA 48 EUR
APOSOR6739-250MG
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd 97%
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Formel: C₉H₈N₂O
Schmelzpunkt: 117…118 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02251327
CAS-Nummer: 30384-93-1