4-[(Piperidin-1-yl)methyl]benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
[4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol
OR6752-1G
APOSOR6752-1GEA
116
EUR
APOSOR6752-1G
4-[(Piperidin-1-yl)methyl]benzyl alcohol
4-[(Piperidin-1-yl)methyl]benzyl alcohol
Formel:
C₁₃H₁₉NO Molecular Weight: 205,296 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07772863 CAS-Nummer: 91271-62-4 UN: 3259 ADR: 8,III |