4-Biphenylmethyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6777-1G
OR6777-25G
OR6777-5G
APOSOR6777-1GEA
0
EUR
APOSOR6777-1G
APOSOR6777-25G
APOSOR6777-5G
4-Biphenylmethyl chloride
4-Biphenylmethyl chloride
Formel:
C₁₃H₁₁Cl Schmelzpunkt: 71…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000917 CAS-Nummer: 1667-11-4 |