[3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenyl]amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-[(Piperidin-1-yl)methyl]aniline
OR6791-1G
APOSOR6791-1GEA
78.6
EUR
APOSOR6791-1G
[3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenyl]amine 97%
[3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenyl]amine
Formel:
C₁₂H₁₈N₂ Molecular Weight: 190,29 g/mol Schmelzpunkt: 111…113 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04114502 CAS-Nummer: 93138-55-7 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |