N-Methyl-N-[3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzyl]amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6797-1G
APOSOR6797-1GEA
322
EUR
APOSOR6797-1G
N-Methyl-N-[3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzyl]amine 97%
N-Methyl-N-[3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzyl]amine
Formel:
C₁₄H₂₂N₂O₂ Molecular Weight: 250,337 g/mol Schmelzpunkt: 170…172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08060519 CAS-Nummer: 857284-10-7 |