Thiophen-2-methylamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Thiophenemethylamine, 2-(Aminomethyl)thiophene
OR6799-1G
APOSOR6799-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6799-1G
Thiophen-2-methylamin
Thiophen-2-methylamin
Formel: C₅H₇NS
Molecular Weight: 113,19 g/mol
Siedepunkt: 95…99 °C/28mmHg
Dichte: 1,103 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005460
CAS-Nummer: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
UN: 2735
ADR: 8,II