1-(1,3-Thiazol-2-yl)thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6809-1G
APOSOR6809-1GEA
574
EUR
APOSOR6809-1G
1-(1,3-Thiazol-2-yl)thiourea
1-(1,3-Thiazol-2-yl)thiourea
Formel:
C₄H₅N₃S₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04971712 CAS-Nummer: 19958-82-8 |