(4-Benzyloxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-(Benzyloxy)phenyl)acetic acid
OR6813-25G
APOSOR6813-25GEA
56.7
EUR
APOSOR6813-25G
(4-Benzyloxyphenyl)essigsäure 98%
(4-Benzyloxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₅CH₂OC₆H₄)CH₂COOH Molecular Weight: 242.27 g/mol Schmelzpunkt: 119…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017540 CAS-Nummer: 6547-53-1 EINECS: 229-463-9 |