(3-Chlor-4-hydroxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6818-5G
APOSOR6818-5GEA
21.9
EUR
APOSOR6818-5G
(3-Chlor-4-hydroxyphenyl)essigsäure 98%
(3-Chlor-4-hydroxyphenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₇ClO₃ Molecular Weight: 186,59 g/mol Schmelzpunkt: 107…109 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004349 CAS-Nummer: 33697-81-3 |