1-[2-(Methylsulphanyl)phenyl]piperazine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[2-(Methylthio)phenyl]piperazine
OR6838-500MG
APOSOR6838-500MGEA 46.4 EUR
APOSOR6838-500MG
1-[2-(Methylsulphanyl)phenyl]piperazine 96%
1-[2-(Methylsulphanyl)phenyl]piperazine
Formel: C₁₁H₁₆N₂S
Molecular Weight: 208,33 g/mol
Siedepunkt: 120…126 °C/0,2mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040795
CAS-Nummer: 1013-24-7