1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde, 1-Acetyl-1H-indole-3-carbaldehyde
OR6847-1G
OR6847-25G
OR6847-5G
APOSOR6847-1GEA
21.9
EUR
APOSOR6847-1G
APOSOR6847-25G
APOSOR6847-5G
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Molecular Weight: 187.20 g/mol Schmelzpunkt: 164…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039691 CAS-Nummer: 22948-94-3 |