1-(1-Phenylethyl)piperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6850-1G
APOSOR6850-1GEA 0 EUR
APOSOR6850-1G
1-(1-Phenylethyl)piperazine 97%
1-(1-Phenylethyl)piperazine
Formel: C₁₂H₁₈N₂
Siedepunkt: 91…94 °C (0,1 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040738
CAS-Nummer: 69628-75-7