2-(Dimethylamino)benzonitril 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6854-1G
OR6854-250MG
APOSOR6854-1GEA
102
EUR
APOSOR6854-1G
APOSOR6854-250MG
2-(Dimethylamino)benzonitril 95+%
2-(Dimethylamino)benzonitril
Formel:
C₉H₁₀N₂ Molecular Weight: 146.1891 g/mol Siedepunkt: 130 °C/12mmHg Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01313389 CAS-Nummer: 20925-24-0 |