1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6874-1G OR6874-5G OR6874-250MG
APOSOR6874-1GEA 43.5 EUR
APOSOR6874-1G APOSOR6874-5G APOSOR6874-250MG
1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine 98%
1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine
Formel: C₁₇H₁₈Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191212
CAS-Nummer: 27469-61-0
UN: 1759
ADR: 8,III