Ethyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6875-1G
APOSOR6875-1GEA
29
EUR
APOSOR6875-1G
Ethyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Ethyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate
Formel:
C₉H₁₈N₂O₃ Molecular Weight: 202,251 g/mol Siedepunkt: 114…117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191218 CAS-Nummer: 14000-66-9 |