N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-4-aminobenzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6889-1G
APOSOR6889-1GEA 231 EUR
APOSOR6889-1G
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-4-aminobenzoic acid 95+%
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-4-aminobenzoic acid
Formel: C₁₄H₁₅N₃O₂
Molecular Weight: 257,29 g/mol
Schmelzpunkt: 172…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203268
CAS-Nummer: 387350-50-7