1-(2-Methoxyethyl)piperazin
Lieferant: Apollo Scientific
OR6898-5G
APOSOR6898-5GEA
26.1
EUR
APOSOR6898-5G
1-(2-Methoxyethyl)piperazin
1-(2-Methoxyethyl)piperazin
Formel:
C₇H₁₆N₂O Molecular Weight: 144,22 g/mol |
MDL:
MFCD00191214 CAS-Nummer: 13484-40-7 UN: 3267 ADR: 8,III |