1-(2-Diethylaminoethyl)piperazine 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR6908-1G
APOSOR6908-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6908-1G
1-(2-Diethylaminoethyl)piperazine 97%
1-(2-Diethylaminoethyl)piperazine
Formel: C₁₀H₂₃N₃
Molecular Weight: 185,31 g/mol
Siedepunkt: 84…86 °C/2mmHg
Dichte: 0,9075 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167968
CAS-Nummer: 4038-92-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR