Ethyl-1-methyl-3-piperidinecarboxylate 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Methylnipecotic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Methylnipecotate, 1-Methyl-3-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl N-methylpiperidine-3-carboxylate

OR6927-500MG
APOSOR6927-500MGEA 21.9 EUR
APOSOR6927-500MG
Ethyl-1-methyl-3-piperidinecarboxylate 97%
Ethyl-1-methyl-3-piperidinecarboxylate
Formel: C₉H₁₇NO₂
Molecular Weight: 171,24 g/mol
Siedepunkt: 86…88 °C/11mmHg
Dichte: 0,854 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006496
CAS-Nummer: 5166-67-6
EINECS: 225-951-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR